Learn More
CPC (Colder) HFC Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Coupling Set, Polysulfone with Alloy C-276 Valve
Valved connectors ensure sterility is maintained on both sides of the system during the disconnection process
118.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
---|---|
Material | Polisulfona |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 40°C |
Puerto de salida | Hose Barb x Quick Disconnect x Hose Barb |
Método de esterilización | 132°C |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
30054316
|
CPC (Colder)
50112-36 |
118.00€
1 set |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||||
30054224
|
CPC (Colder)
50112-35 |
3/8 in. |
118.00€
1 set |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30053774
|
CPC (Colder)
50112-34 |
1/4 in. |
118.00€
1 set |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Complete coupling set—includes both an insert and body. Audible click provides added assurance of a secure connection. Protective thumb latch cover eliminates accidental disconnect. Quick one-step disconnection process minimize user error. Alloy C-276 valve spring stops the flow and offers broad application compatibility. Laser-etched item and lot numbers offer batch traceabilityEspecificaciones
ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP | |
40°C | |
132°C | |
Silicone | |
75 psi. |
Polisulfona | |
Hose Barb x Quick Disconnect x Hose Barb | |
Straight | |
Amber Tint | |
1°C |