Learn More
CPC (Colder) HFC Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Coupling Set, Polysulfone with Alloy C-276 Valve
Descripción
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Complete coupling set—includes both an insert and body. Audible click provides added assurance of a secure connection. Protective thumb latch cover eliminates accidental disconnect. Quick one-step disconnection process minimize user error. Alloy C-276 valve spring stops the flow and offers broad application compatibility. Laser-etched item and lot numbers offer batch traceability
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Diámetro interior (imperial) | 3/8 in |
| Material | Polisulfona |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 40°C |
| Puerto de salida | Hose Barb x Quick Disconnect x Hose Barb |
| Método de esterilización | 132°C |
| Forma | Straight |
| Material (sello) | Silicone |
| Color | Amber Tint |
| Presión máxima | 75 psi. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?