missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Rabbit anti-Virus, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
238.00€
Especificaciones
Antígeno | Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) |
---|---|
Concentración | 0.2 mg/ml |
Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18353913
|
Bio-Techne
NBP3-07318-20UG |
20 μg |
238.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Polyclonal specifically detects Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) | |
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
10 mM PBS with 0.05% BSA | |
Detergent-solubilized herpes simplex virus (HSV) type 1 infected cells | |
Primary | |
Store at 4°C. |
0.2 mg/ml | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Virus | |
Herpes simplex virus 1, Herpes Simplex Virus 1 and 2, Herpes simplex virus 2, Herpes simplex virus type 1, Herpes simplex virus type 2, HSV 1, HSV 2 | |
IgG | |
Protein A purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Rabbit anti-Virus, Polyclonal, Novus Biologicals™