Learn More
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Rabbit anti-Virus, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-07318-20UG
202.30 EUR hasta el 2025-12-16
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "24090" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Polyclonal specifically detects Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml | |
| Herpes simplex virus 1, Herpes Simplex Virus 1 and 2, Herpes simplex virus 2, Herpes simplex virus type 1, Herpes simplex virus type 2, HSV 1, HSV 2 | |
| Detergent-solubilized herpes simplex virus (HSV) type 1 infected cells | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C. | |
| IgG |