Learn More
HER2/ErbB2 Mouse anti-Human, Clone: 1B12A7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | HER2/ErbB2 |
---|---|
Clon | 1B12A7 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16887395
|
Proteintech
60311-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16877395
|
Proteintech
60311-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This protein is a regulatory subunit of the condensin-2 complex, a complex which establishes mitotic chromosome architecture and is involved in physical rigidity of the chromatid axis.Especificaciones
HER2/ErbB2 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CD340, ERBB2, HER 2, HER 2/neu, HER2, MLN 19, MLN19, NEU, NGL, p185, p185erbB2, Proto oncogene c ErbB 2, Proto oncogene Neu, TKR1 | |
ERBB2 | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
1B12A7 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P04626 | |
2064 | |
HER2/ErbB2 Fusion Protein Ag16463 | |
Primary | |
-20°C | |
ERBB2 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
HER2/ErbB2 Mouse anti-Human, Clone: 1B12A7, Proteintech