Descripción
This protein is a regulatory subunit of the condensin-2 complex, a complex which establishes mitotic chromosome architecture and is involved in physical rigidity of the chromatid axis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HER2/ErbB2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1B12A7 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | ERBB2 |
| N.º de referencia del gen | P04626 |
| Alias de gen | CD340, ERBB2, HER 2, HER 2/neu, HER2, MLN 19, MLN19, NEU, NGL, p185, p185erbB2, Proto oncogene c ErbB 2, Proto oncogene Neu, TKR1 |
| Mostrar más |