Learn More
Gibco™ HEPES, solución tampón de 1 M
GREENER_CHOICE
HEPES, solución tampón de 1 M
37.82€ - 1816.00€
Especificaciones
Absorbancia UV light
Nombre del producto químico o material Tampón HEPES
Certificado de análisis FDA, ISO 13485 standards
Concentración 1m
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11550496
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
15630049
20 mL
37.82€
20 ml
11570496
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Gibco™
15630122
20 x 100 mL
1816.00€
paquete de 20
Descripción
Descripción
HEPES Gibco™ (N-2-hidroxietilopiperacina-N-2-etano ácido sulfónico) es un agente tamponador de origen químico orgánico de zwitterión que se suele emplear en medios de cultivo celular. La adición de 10–25 mM de HEPES proporciona una mayor capacidad de tamponamiento cuando el cultivo celular requiere largos periodos de manipulación fuera de una incubadora de CO2. HEPES es una buena elección de tamponamiento para muchos sistemas de cultivo celular, ya que su membrana impermeable tiene un efecto limitado sobre las reacciones bioquímicas, es químicamente y enzimáticamente estable y tiene muy baja absorbancia de luz ultravioleta y visible.
Uso previsto del producto
Para uso de diagnóstico in vitro.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales de sitio dual
HEPES Gibco™ se fabrica en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de HEPES Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (15630-106). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
UV light
FDA, ISO 13485 standards
Cultivo de células de mamíferos
Liquid
Tampón HEPES
1m
7.2 to 7.5
1 unidad
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Gibco™ HEPES, solución tampón de 1 M