Learn More
Gibco™ HEPES, solución tampón de 1 M
Descripción
Gibco™ HEPES (N-2-hidroxietilopiperacina-N-2-ácido etanosulfónico) es un agente tamponador de origen químico orgánico de zwitterión que se suele emplear en medios de cultivo celular. La adición de HEPES 10 a 25 mM proporciona una mayor capacidad de tamponamiento cuando el cultivo celular requiere largos períodos de manipulación fuera de una incubadora de CO2. HEPES es una buena elección de tamponamiento para muchos sistemas de cultivo celular, ya que su membrana impermeable tiene un efecto limitado sobre las reacciones bioquímicas, es químicamente y enzimáticamente estable y tiene muy baja absorbancia de luz ultravioleta y visible.
Uso del producto
Para uso diagnóstico in vitro.
Producción conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
Gibco™ HEPES se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de HEPES Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (15630-130). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Uso del producto
Para uso diagnóstico in vitro.
Producción conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
Gibco™ HEPES se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de HEPES Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (15630-130). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | UV light |
| Nombre del producto químico o material | Tampón HEPES |
| Certificado de análisis | FDA, ISO 13485 standards |
| Descripción | HEPES Buffer Solution, 20 x 100mL, Liquid, 1M Concentration, 7.2 to 7.5 pH, 2 to 8°C Storage, 24 Months Shelf Life, Water Soluble, For use with Flow Cytometry, LanthaScreen™ Nuclear Receptor Cofactor Interaction Assays |
| Concentración | 1m |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| pH | 7.2 to 7.5 |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 20 x 100 mL |
| Envase | 1 unidad |
| Mostrar más |