Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Core ML G5, enchufe europeo
Hei-VAP Core ML G5 se centra en lo esencial: una pantalla digital nítida con acceso a los parámetros básicos en cualquier momento.
Marca:  Heidolph™ 572-01500-00
4990.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17303300
  • 5115.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Descripción
Un concepto de funcionamiento centrado en los elementos esenciales: sencillo y con acceso a los parámetros básicos de la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento en cualquier momento.
  • Pantalla digital nítida que muestra los valores reales y definidos
  • Dos mandos independientes con control dinámico para ajustar la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento: giro rápido para saltos grandes, giro lento para un ajuste preciso de los valores definidos
  • La función de bloqueo evita el cambio accidental de los valores
  • El intuitivo sistema de luces de anillo LED permite ver claramente las funciones activadas incluso a distancia
  • Ajuste sencillo de la profundidad de inmersión de hasta 155 mm y del ángulo de inclinación de 20° a 80°
  • Función de espera y advertencia de calor residual a temperaturas de baño de calentamiento superiores a 50 °C
  • Modelo con elevador motorizado con condensador de hielo seco G5
  • El botón de espera detiene todas las funciones y, cuando se utiliza el modelo con elevador motorizado, levanta el matraz de evaporación del baño de calentamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
5 l
Rotavapor con elevador motorizado
Enchufe europeo
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Heidolph™ Hei-VAP Core ML G5, enchufe europeo > Tipo: Rotavapor con elevador motorizado; capacidad (métrico): 5 l