Description
- Elevación manual con función de elevación de seguridad integrada
- Baño con calentamiento por agua/aceite con asas de transporte ergonómicas
- Tecla con función de bloqueo para la temperatura de calentamiento del baño
- Ángulo de inmersión ajustable
- Pantallas digitales de la velocidad de rotación y la temperatura de calentamiento del baño
- Diseño ambidiestro para manejo con una sola mano
- El intervalo de velocidad de rotación es de 5 a 300 rpm
- Seguridad adicional del usuario mediante requisitos de alimentación reducidos (24 V) dentro de la unidad
- Compatible con toda la gama de instrumental de vidrio IKA RV 10
- Nuevo mecanismo de sujeción
Specifications
Specifications
| Peso (métrico) | 15,5 Kg |
| Tensión | 100/240 V |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Velocidad | De 5 a 300 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente hasta 180 °C |
| Superficie de refrigeración | 620 cm2 |
| Incluye | Unidad motriz, baño de calor digital HB 10 y refrigerador de hielo seco RV 10.4 |
| Tipo de motor | CC |
| Requisitos eléctricos | Enchufe de la UE |
| Tipo de condensador | Hielo seco, vertical |
| Show More |