Learn More
Masterflex™ Accesorios dentados del conector en T de HDPE
Los conectores en T dentados son accesorios sencillos y económicos diseñados para un montaje rápido y sencillo de las trayectorias del líquido en el laboratorio.
25.50€ - 30.05€
Especificaciones
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
---|---|
Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
Método de esterilización | Óxido de etileno |
Forma | Forma de T |
Tipo de producto | Racor dentado |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11765569
|
Masterflex™
30623-71 |
DI de tubos de 1/4 pulg. |
25.65€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11745569
|
Masterflex™
30623-67 |
DI de tubos de 3/16 pulg. |
25.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11744769
|
Masterflex™
30623-60 |
DI de tubos de 3/4 pulg. |
30.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11775569
|
Masterflex™
30623-77 |
DI de tubos de 3/8 pulg. |
26.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11755569
|
Masterflex™
30623-73 |
DI de tubos de 5/16 pulg. |
26.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Use with low-pressure applications, generally less than 30 psi (2 bar)
- Manufactured from quality HDPE
- Sterilization by ethylene oxide (ETO) only
- Complete range of standard sizes available
- Provided in packs of 10
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Óxido de etileno | |
Racor dentado |
10 Paq. | |
Forma de T |