Learn More
Masterflex™ Accesorios dentados del conector en T de HDPE
Descripción
- Uso con aplicaciones de baja presión, generalmente menos de 2 bar
- Fabricados con HDPE de calidad
- Esterilización por óxido de etileno (ETO) solamente
- Gama completa de tamaños estándar disponibles
- Suministrado en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Para utilizar con | DI de tubos de 3/4 pulg. |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Forma | Forma de T |
| Tipo de producto | Racor dentado |