Learn More
Buerkle™ Frascos redondos de HDPE con tapón a presión
Los frascos redondos de HDPE Buerkle™ con cierre a presión son adecuados para líquidos cosméticos, emulsiones, cremas y aceites.
1.75€ - 84.99€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Cantidad | 1 |
Closure Included | Sí |
Forma | Forma redonda |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11872323
|
Buerkle™
0308-0100 |
100 mL | ||||||||
15465574
|
Buerkle™
0308-0100 |
100 mL |
1.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11882323
|
Buerkle™
0308-0250 |
250 mL | ||||||||
15356388
|
Buerkle™
0308-0250 |
250 mL |
2.30€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11802333
|
Buerkle™
0308-1000 |
1000 mL |
4.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11892323
|
Buerkle™
0308-0500 |
500 ml |
2.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Frasco HDPE transparente, tapón PP
- Cierre a presión con orificio Ø 3 mm
- Económico y sencillo
- Prácticos frascos redondos con tapa con bisagra de encaje a presión
- Muestreo posible por porción
Especificaciones
Transparente | |
1 | |
Forma redonda | |
Con bisagras de encaje a presión |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sí | |
3 mm |