Learn More
Buerkle™ Frascos redondos de HDPE con tapón a presión
Código de producto. 15356388 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15356388 250 mL cada uno
11872323 100 mL paquete de 50
15465574 100 mL cada uno
11882323 250 mL paquete de 25
11802333 1000 mL cada uno
11892323 500 ml cada uno
6 options
Código de producto. 15356388
Marca: Buerkle™ 03080250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos redondos de HDPE Buerkle™ con cierre a presión son adecuados para líquidos cosméticos, emulsiones, cremas y aceites.
  • Frasco HDPE transparente, tapón PP
  • Cierre a presión con orificio Ø 3 mm
  • Económico y sencillo
  • Prácticos frascos redondos con tapa con bisagra de encaje a presión
  • Muestreo posible por porción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Líquidos cosméticos, emulsiones, cremas y aceites
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Cantidad 1
Transparencia Sí
Tamaño de rosca (métrico) 22 mm
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 143 mm
Tipo de producto Bottle
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 3 mm
Tipo de tapón Con bisagras de encaje a presión
Dispensación a través del tapón Sí