Learn More
Hanna Instruments™ Juegos de reactivos para la determinación de dureza, para pruebas colorimétricas de agua
Permite a los usuarios lograr mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Los juegos de reactivos para la determinación de dureza de Hanna Instruments™ y el análisis colorimétrico de agua, son soluciones de alta calidad y premedidas para su uso con medidores Hanna portátiles o de sobremesa compatibles.
112.00€ - 331.00€
Código de producto | Marca | temp | Nº de pruebas | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | temp | Nº de pruebas | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11705593
|
Hanna Instruments™
HI9373501 |
De 200 a 500 mg/L como dureza total de CaCO3 | 100 | Determinación de intervalo medio de dureza total |
120.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11753323
|
Hanna Instruments™
HI93735-0 |
De 0 a 250 mg/l, 200 a 500 mg/l, o 400 a 750 mg/l como dureza total de CaCO3 | 100 | Determinación de dureza total de rango bajo, medio o alto | |||||||
11783363
|
Hanna Instruments™
HI93735-00 |
De 0 a 250 mg/L como dureza total de CaCO3 | 100 | Determinación del rango bajo de dureza total | |||||||
11773363
|
Hanna Instruments™
HI93752-01 |
Dureza de calcio de 0 a 400 mg/l, dureza de magnesio de 0 a 150 mg/l | Dureza de 50 Ca y 50 Mg (100 en total) | Determinación de alto rango de la dureza de calcio y magnesio |
118.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11713263
|
Hanna Instruments™
HI93720-03 |
Dureza de calcio de 0,00 a 2,70 mg/l | 300 | Determinación de la dureza del calcio |
N/A
|
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
These high quality reagents are designed to follow accepted test methods for colorimetric determination of various parameters of water hardness. By simply adding the reagents to the sample as directed, a reaction will take place and a compatible meter can be used to determine the concentration from the color that is produced.
- Reagent sets are available for determination of:
- Calcium Hardness (using liquid or powdered reagents)
- Calcium and Magnesium Hardness (high range)
- Magnesium and Total Hardness
- Total Hardness (low, medium and/or high range)
- Pre-made, pre-measured water testing reagents for ease of use
- Prepared with high purity chemicals manufactured in Hanna's state-of-the-art facility
- Clearly marked with expiration date and lot number on each packet and bottle for traceability
Especificaciones
Conjunto de 1 | |
Kits de pruebas de aguas |
Seguridad y manipulación
- TEST DURETE TOT 200-500MG/L
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-amino-2-methylproanol, EDTA, propionicacid