Learn More
Hanna Instruments™ Juegos de reactivos para la determinación de dureza, para pruebas colorimétricas de agua
Permite a los usuarios lograr mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Los juegos de reactivos para la determinación de dureza de Hanna Instruments™ y el análisis colorimétrico de agua, son soluciones de alta calidad y premedidas para su uso con medidores Hanna portátiles o de sobremesa compatibles.
Marca: Hanna Instruments™ HI93752-01
74.13 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Estos reactivos de alta calidad están diseñados para seguir métodos de prueba aceptados para la determinación colorimétrica de diversos parámetros de la dureza del agua. Simplemente añadiendo los reactivos a la muestra como se indica, se produce una reacción y se puede utilizar un medidor compatible para determinar la concentración a partir del color que se produce.
- Los juegos de reactivos están disponibles para la determinación de:
- Dureza del calcio (con reactivos líquidos o en polvo)
- Dureza de calcio y magnesio (alto rango)
- Magnesio y dureza total
- Dureza total (rango bajo, medio o alto)
- Reactivos de análisis de agua prefabricados y premedidos para facilitar su uso
- Están preparados con productos químicos de alta pureza fabricados en las instalaciones de última generación de Hanna
- La fecha de caducidad y el número de lote están claramente indicados en cada paquete y frasco para garantizar la trazabilidad
Especificaciones
Calcio: Método de oxalato, magnesio: Método de calmagita | |
Fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles con Hanna | |
Dureza de 50 Ca y 50 Mg (100 en total) | |
Dureza de calcio de 0 a 400 mg/l, dureza de magnesio de 0 a 150 mg/l | |
Kits de pruebas de aguas |
Determinación de alto rango de la dureza de calcio y magnesio | |
Frascos cuentagotas | |
Conjunto de 1 | |
Determinación colorimétrica |