Learn More
Technical Service Consultants™ Asa de inoculación de poliestireno cristal duro
Use Technical Service Consultants™ Hard Crystal Polystyrene Inoculating Loop for general laboratory needs including plating and quick and accurate sample throughput.
108.00€
Especificaciones
Material Poliestireno cristal duro
Esterilidad Estéril
Desechables
Tipo de producto Asa de inoculación
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Tipo de empaquetado Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de empaquetado Color Precio Cantidad y disponibilidad  
12749875
Ver documentos
Technical Service Consultants™
TS/4-A
Bolsa Transparente Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Cadmium-free pigments
  • Gamma Irradiation to achieve a SAL of 10-6
  • Shelf Life: 3 years
  • 4-25°C. Store in dry and ventilated area; protect from light, heat and moisture in tightly closed original container
Especificaciones
Especificaciones
Poliestireno cristal duro
Estéril
Asa de inoculación
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Technical Service Consultants™ Asa de inoculación de poliestireno cristal duro