Learn More
Technical Service Consultants™ Asa de inoculación de poliestireno cristal duro
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
Bolsa
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Cadmium-free pigments
- Gamma Irradiation to achieve a SAL of 10-6
- Shelf Life: 3 years
- 4-25°C. Store in dry and ventilated area; protect from light, heat and moisture in tightly closed original container
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Volumen | 1 μL |
| Material | Poliestireno cristal duro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Asa de inoculación |
| Cantidad | 1000 paquete |
| Tipo de empaquetado | Bolsa |