Learn More
Axygen™ Puntas robóticas de obleas colgantes: puntas para detección del nivel de líquido de estilo Tecan, no esterilizadas
Puntas negras para la administración precisa de muestras
204.80€ - 816.49€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Color | Negro |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Certificaciones/conformidad | No ANSI |
Para utilizar con (aplicación) | Para un suministro de muestras exacto |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11364285
![]() |
Axygen™
TT-1000-CBK-HTR |
1000 μl | Gradilla |
204.80€
paquete de 1536 |
Fecha estimada de envoi: 19-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12521288
![]() |
Axygen™
TT-1000-CBK-HTR-24 |
1000 μl | Gradilla |
524.04€
paquete de 4608 |
Fecha estimada de envoi: 19-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11364295
![]() |
Axygen™
TT-200-CBK-HTR |
200 μl | Gradilla |
319.91€
paquete de 2304 |
Fecha estimada de envoi: 09-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11314295
![]() |
Axygen™
TT-20-CBK-HTR |
20 μl | Gradilla |
332.71€
paquete de 2304 |
Fecha estimada de envoi: 16-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11314305
![]() |
Axygen™
TT-50-CBK-HTR |
50 μl | Gradilla |
332.71€
paquete de 2304 |
Fecha estimada de envoi: 19-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12571318
![]() |
Axygen™
TT-50-CBK-HTR-36 |
50 μl | Gradilla |
816.49€
paquete de 6912 |
Fecha estimada de envoi: 19-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Polipropileno
- Volumen de 20 a 1000 μl
- Disponible con o sin filtros resistentes a aerosoles
- Compatible con sistemas Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Aurora™ Biomed/Corbett Cas-1200
Certifications
Certificadas como libres de RNasa, DNasa y pirógenos
Especificaciones
No estéril | |
Autoclavable | |
Para un suministro de muestras exacto | |
Tecan™ Genesis™, Tecan™ Freedom, Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ Miniprep LiHa, cabezal de 1, 4, 8, Aurora Biomed Versa™, cabezal de 8 canales |
Negro | |
No ANSI | |
Automatización, Round | |
Polipropileno |