Learn More
Axygen™ Puntas robóticas de obleas colgantes: puntas para detección del nivel de líquido de estilo Tecan, no esterilizadas
Tienda Axygen Scientific Productos
Beskrivelse
- Polipropileno
- Volumen de 20 a 1000 μl
- Disponible con o sin filtros resistentes a aerosoles
- Compatible con sistemas Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Aurora™ Biomed/Corbett Cas-1200
Certificeringer
Certificadas como libres de RNasa, DNasa y pirógenos
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (métrico) | 1000 μL |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Negro |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | No ANSI |
| Para utilizar con (aplicación) | Para un suministro de muestras exacto |
| Formato | Gradilla de puntas colgante |
| Estilo de punta | Automatización, Redondo |
| Para utilizar con (equipo) | Tecan Génesis, Tecan Libertad, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 cabezales, Aurora Biomed Versa Cabezal de 8 canales |
| Material | Polipropileno |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?