Learn More
Axygen™ Puntas robóticas de obleas colgantes: puntas para detección del nivel de líquido de estilo Tecan, no esterilizadas
Puntas negras para la administración precisa de muestras
Marca: Axygen™ TT-200-CBK-HTR
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Polipropileno
- Volumen de 20 a 1000 μl
- Disponible con o sin filtros resistentes a aerosoles
- Compatible con sistemas Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Aurora™ Biomed/Corbett Cas-1200
Certifications
Certificadas como libres de RNasa, DNasa y pirógenos
Especificaciones
200 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
Para un suministro de muestras exacto | |
Automatización, Round | |
Polipropileno |
Sin filtro | |
Negro | |
No ANSI | |
Gradilla | |
Tecan™ Genesis™, Tecan™ Freedom, Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ Miniprep LiHa, cabezal de 1, 4, 8, Aurora Biomed Versa™, cabezal de 8 canales |
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
Tamaño : 2.2 MB
Título del producto
Axygen™ Puntas robóticas de obleas colgantes: puntas para detección del nivel de líquido de estilo Tecan, no esterilizadas > Vol.: 20 Glc muL; color de la punta: negro; no estéril; no filtrado
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido