Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ y Microliter™: Modelo 75 para ALS GC Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850
Diseñadas para su uso con muestreadores automáticos de cromatografía de gases (GC) y muestreadores automáticos de líquidos (ASL) Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850
100.00€ - 574.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) |
---|---|
Longitud (imperial) | 1,7 in |
Longitud de la aguja (imperial) | 1,71 in |
Longitud (métrico) | 43 mm |
Tipo de producto | Jeringa Microliter |
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Modelo | Número de punta de aguja | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Modelo | Número de punta de aguja | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10268910
|
Hamilton™
87959 |
Calibre 23 a 26s | 75 RN (aguja extraíble) | AS | Unidad |
106.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11547844
|
Hamilton™
87993 |
Calibre 23s-26s | 75 N (Aguja cementada) | AS | Unidad |
100.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10196920
|
Hamilton™
87994 |
Calibre 23 a 26s | 75 N (Aguja cementada) | AS | 6 paq. |
523.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10116880
|
Hamilton™
87957 |
23s G | 75 RN (aguja extraíble) | AS | Unidad |
114.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10190261
|
Hamilton™
87987 |
23s G | 75 N (Aguja cementada) | AS | Unidad |
101.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10702392
|
Hamilton™
87988 |
26s G | 75 N (Aguja cementada) | AS | Unidad |
102.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10321001
|
Hamilton™
87989 |
26s G | 75 N (Aguja cementada) | AS | 6 paq. |
533.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10780652
|
Hamilton™
87990 |
23s G | 75 N (Aguja cementada) | AS | 6 paq. |
574.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10770034
|
Hamilton™
87991 |
23s G | 75 N (Aguja cementada) | 2 | Unidad |
107.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10522378
|
Hamilton™
87992 |
26s G | 75 N (Aguja cementada) | 2 | Unidad |
105.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos.
Terminaciones de jeringa
- Aguja cementada (N): en jeringas de volumen bajo, las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero. Con esta terminación, el volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja. No esterilizables en autoclave. El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario.
- Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Estilos de punta de aguja
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 23s o 26s
- Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 23s, 26s, 23s-26s
Especificaciones
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) | |
1,71 in | |
Jeringa Microliter | |
50 °F | |
5 μl |
1,7 in | |
43 mm | |
2000 psi | |
10 °C | |
Muestreador automático de líquidos Agilent 7673, 7683 y 6850, muestreadores automáticos de cromatografía de gases |