Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ y Microliter™: Modelo 75 para ALS GC Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850
Código de producto. 10522378
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23s G
26s G
Calibre 23 a 26s
Calibre 23s-26s
Modelo:
75 N (Aguja cementada)
75 RN (aguja extraíble)
Número de punta de aguja:
2
AS
Cantidad:
6 paq.
Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja Modelo Número de punta de aguja Cantidad unitSize
10522378 26s G 75 N (Aguja cementada) 2 Unidad cada uno
10268910 Calibre 23 a 26s 75 RN (aguja extraíble) AS Unidad cada uno
11547844 Calibre 23s-26s 75 N (Aguja cementada) AS Unidad cada uno
10196920 Calibre 23 a 26s 75 N (Aguja cementada) AS 6 paq. paquete de 6
10116880 23s G 75 RN (aguja extraíble) AS Unidad cada uno
10190261 23s G 75 N (Aguja cementada) AS Unidad cada uno
10702392 26s G 75 N (Aguja cementada) AS Unidad cada uno
10321001 26s G 75 N (Aguja cementada) AS 6 paq. paquete de 6
10780652 23s G 75 N (Aguja cementada) AS 6 paq. paquete de 6
10770034 23s G 75 N (Aguja cementada) 2 Unidad cada uno
10 options
Código de producto. 10522378
Marca: Hamilton™ 87992
Diseñadas para su uso con muestreadores automáticos de cromatografía de gases (GC) y muestreadores automáticos de líquidos (ASL) Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850
Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos.
Terminaciones de jeringa
  • Aguja cementada (N): en jeringas de volumen bajo, las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero. Con esta terminación, el volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja. No esterilizables en autoclave. El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario.
  • Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Estilos de punta de aguja
  • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 23s o 26s
  • Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 23s, 26s, 23s-26s
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,13 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,019 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,483 mm
Longitud (imperial) 1,7 in
Longitud de la aguja (imperial) 1,71 in
Longitud (métrico) 43 mm
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 2000 psi
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 75 N (Aguja cementada)
Número de punta de aguja 2
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 5 μl
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático de líquidos Agilent 7673, 7683 y 6850, muestreadores automáticos de cromatografía de gases
Tipo de conexión Cementada