Learn More
Hamilton™ Agujas sin perforación afiladas Metal Hub de cono de metal (Luer Lock)
Código de producto. 11587774
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
27 G
31 G
Para utilizar con (equipo):
Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE
Jeringas y conectores LT y TLL
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
No esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 3
paquete de 6
Código de producto. 11587774
Marca: Hamilton™ 90026
Las agujas con cono de metal (latón niquelado) se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL.Las agujas son de acero inoxidable 304 (sst.).La longitud estándar de la aguja es de 51 mm (2 pulg.).Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punto personalizados.
Terminaciones de jeringa compatibles con cono de metal
  • Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
  • Estilos de punta de aguja
    • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 33-10
    /li>
    Seis agujas por paquete.
    Especificaciones
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Material Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
    Calibre de aguja 26 G
    Diámetro interior (imperial) 0,01 in
    Diámetro exterior (imperial) 0,018 in
    Diámetro interior (métrico) 0,26 mm
    Diámetro exterior (métrico) 0,45 mm
    Longitud de la aguja (imperial) 2 in
    Tipo de producto Aguja de repuesto
    Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva
    Para utilizar con (equipo) Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE