Learn More
Hamilton™ Agujas sin perforación afiladas Metal Hub de cono de metal (Luer Lock)
Las agujas con cono de metal (latón niquelado) se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL.Las agujas son de acero inoxidable 304 (sst.).La longitud estándar de la aguja es de 51 mm (2 pulg.).Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punto personalizados.
Marca:  Hamilton™ 90026
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10010082
  • 87.15€ / paquete de 3
Descripción
Las agujas con cono de metal (latón niquelado) se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL.Las agujas son de acero inoxidable 304 (sst.).La longitud estándar de la aguja es de 51 mm (2 pulg.).Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punto personalizados.
Terminaciones de jeringa compatibles con cono de metal
  • Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
  • Estilos de punta de aguja
    • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 33-10
    /li>
    Seis agujas por paquete.
    Especificaciones
    Especificaciones
    Esterilizable en autoclave
    26 G
    0,018 in
    0,45 mm
    Aguja de repuesto
    Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE
    Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
    0,01 in
    0,26 mm
    2 in
    Afilada, biselada, curva
    Certificados
    Promociones
    Promociones
    Título del producto
    Hamilton™ Agujas sin perforación afiladas Metal Hub de cono de metal (Luer Lock) > Cono de metal; calibre 26; 51 mm; estilo de punta: 2