Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato suicida de haloenol lactona, ≥ 98 %
Para aplicaciones de biología molecular y celular
188.00€ - 732.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Formulario | Liofilizado |
Para utilizar con (aplicación) | Inhibe irreversiblemente la fosfolipasa A-2 independiente del calcio |
Peso molecular | 317,18 |
Requisitos de almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Blanco | |
Inhibe irreversiblemente la fosfolipasa A-2 independiente del calcio | |
De - 30 °C a - 10 °C |
Liofilizado | |
317,18 |
Para uso exclusivo en investigación