Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato suicida de haloenol lactona, ≥ 98 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Formulario | Liofilizado |
| Para utilizar con (aplicación) | Inhibe irreversiblemente la fosfolipasa A-2 independiente del calcio |
| Peso molecular | 317,18 |
| Requisitos de almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Cantidad de sustrato | 25 mg |
Para uso exclusivo en investigación