Learn More
Óxido de dinitrato de hafnio, 99,9 % (base metálica excluyendo Zr), Zr < 0,1 %, solución acuosa al 10 % p/v., Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11339778
Óxido de dinitrato de hafnio, 99,9 % (base metálica excluyendo Zr), Zr < 0,1 %, solución acuosa al 10 % p/v., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339778
50 mL, 50 ml
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
Código de producto. 11339778
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044246.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00798524
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium dinitrate oxide
Forma física Líquida
Cantidad 50 mL
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica excepto Zr), Zr < 0,1 %
Fórmula lineal HfO(NO3)2
Número UN UN3218
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.5
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/v aq. soln.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteQ03L013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto044246.AD,044246.AB
Número de loteK06S073 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Código de producto044246.AD
Número de loteI29Q023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Código de producto044246.AD
Número de loteQ25E049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Código de producto044246.AD
Número de loteK02P23 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Código de producto044246.AD
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de dinitrato de hafnio, 99,9 % (base metálica excluyendo Zr), Zr < 0,1 %, solución acuosa al 10 % p/v., Thermo Scientific Chemicals >