Learn More
Óxido de dinitrato de hafnio, 99,9 % (base metálica excluyendo Zr), Zr < 0,1 %, solución acuosa al 10 % p/v., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349778
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349778 10 mL 10 ml
11339778 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044246.AB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00798524
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium dinitrate oxide
Forma física Líquida
Cantidad 10 mL
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica excepto Zr), Zr < 0,1 %
Fórmula lineal HfO(NO3)2
Número UN UN3218
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.5
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/v aq. soln.