Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de bloque seco/incubadora Enviro-Safe™
Respetuoso con el medio ambiente con certificación EnviroKleen™ con líquido de relleno 100 % no tóxico, no peligroso y biodegradable. Los termómetros de bloque seco/incubadora H-B Instrument™ Enviro-Safe™ son termómetros de inmersión de 35 mm de líquido en vidrio de 175 mm (6.9 pulg).
93.08€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST |
---|---|
Longitud total (imperial) | 6,9 in |
Longitud total (métrico) | 175 mm |
Relleno del termómetro | Líquido Enviro-Safe™ |
Tipo de producto | Dry Block/Incubator Thermometer |
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13596980
![]() |
H-B Instrument™
B60510-0100 |
Vidrio |
93.08€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Los termómetros fabricados en EE. UU. incluyen el líquido verde Enviro-Safe™ que contrasta con el fondo de vidrio de color blanco
- Con certificación EnviroKleen™ respetuoso con el medio ambiente y envasado en envases reciclables Safety-Pak™
- Disfrute de la misma precisión que la de termómetros de mercurio similares, con indicadores de flecha impresos en el vidrio a 25, 30, 37 y 56 °C
- Serializados y probados individualmente en un laboratorio de calibración de triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005 y acreditación A2LA
- Reconocidos internacionalmente y aceptados por las economías signatarias de la ILAC/ARM
- Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST
- El artículo con el n.º de fabricante B60510-0100 incluye un revestimiento de seguridad de fluoropolímero de PFA para mantener el líquido y el vidrio encapsulados en caso de rotura
Especificaciones
ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST | |
175 mm | |
Dry Block/Incubator Thermometer | |
24 °C | |
0.5°C | |
35 mm |
6,9 in | |
Líquido Enviro-Safe™ | |
57 °C | |
De 24 °C a 57 °C | |
0,5 °C |