Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de bloque seco/incubadora Enviro-Safe™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13596980 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
13596980 Vidrio cada uno
1 options
Código de producto. 13596980 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B605100100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Respetuoso con el medio ambiente con certificación EnviroKleen™ con líquido de relleno 100 % no tóxico, no peligroso y biodegradable. Los termómetros de bloque seco/incubadora H-B Instrument™ Enviro-Safe™ son termómetros de inmersión de 35 mm de líquido en vidrio de 175 mm (6.9 pulg).
  • Los termómetros fabricados en EE. UU. incluyen el líquido verde Enviro-Safe™ que contrasta con el fondo de vidrio de color blanco
  • Con certificación EnviroKleen™ respetuoso con el medio ambiente y envasado en envases reciclables Safety-Pak™
  • Disfrute de la misma precisión que la de termómetros de mercurio similares, con indicadores de flecha impresos en el vidrio a 25, 30, 37 y 56 °C
  • Serializados y probados individualmente en un laboratorio de calibración de triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005 y acreditación A2LA
  • Reconocidos internacionalmente y aceptados por las economías signatarias de la ILAC/ARM
  • Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST
  • El artículo con el n.º de El modelo B60510-0100 incluye un revestimiento de seguridad de fluoropolímero de PFA para mantener el líquido y el vidrio encapsulados en caso de rotura 
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST
Longitud total (imperial) 6,9 in
Longitud total (métrico) 175 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido Enviro-Safe™
Tipo de producto Termómetro de bloque seco/incubadora, recubierto de PFA
Temperatura máxima 57 °C
Temperatura mín. (métrico) 24 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 24 °C a 57 °C
Exactitud 0,5 °C
Subdivisión 0,5 °C
Immersion Length 35 mm