Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio calibrados individualmente Easy-Read™:inmersión parcial
Informe de calibración individual según sea necesario para numerosos procedimientos de funcionamiento estándar
291.26€ - 343.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cada termómetro incluye un informe de calibración de termómetro individualizado que indica correcciones a una décima parte de la división más pequeña, el número de informe único y los patrones NIST utilizados para la calibración. Serializados individualmente y fabricados en EE. UU. |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías |
Grado | Precision |
Tipo de inmersión | inmersión parcial |
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Puntos de calibración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Puntos de calibración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17521535
![]() |
H-B Instrument™
B60202-0100 |
De -20 °C a +110 °C | 0 °C, 50 °C, 100 °C |
300.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13069142
![]() |
H-B Instrument™
B60202-0400 |
De -20 °C a +150 °C | 0°, 60°, 120 °C |
291.26€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13049142
![]() |
H-B Instrument™
B60202-0000 |
De -10 °C a +70 °C | 0°, 37°, 56 °C |
343.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Solución de llenado:Alcohol negro
- Cada termómetro se calibra de forma individual.
- Escala Celsius
- Diseñado para una fácil lectura
- Sustituya los termómetros de mercurio por termómetros con la misma precisión sin ningún peligro
- Líquido no tóxico, no peligroso y biodegradable
- Informe detallado y laminado de calibración certificado por NIST
- Cada termómetro presenta un líquido negro sobre un vidrio posterior de color amarillo que genera contraste, lo que facilita la lectura del termómetro
- Calibrados individualmente según las normas NIST a temperatura específica y suministrados con el informe NIST de calibración que indica correcciones a una décima parte de la división más pequeña
- Contienen un líquido sin mercurio respetuoso con el medio ambiente que no es tóxico ni peligroso y que es totalmente biodegradable
- En caso de rotura, el líquido se puede limpiar fácilmente con agua y jabón
- El líquido negro sobre fondo de vidrio de color amarillo y “sin plomo” facilita la lectura, con la consiguiente reducción de errores de lectura
- Contiene líquido no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™
- Certificación EnviroKleen™
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Certifications
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST™ standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Especificaciones
Cada termómetro incluye un informe de calibración de termómetro individualizado que indica correcciones a una décima parte de la división más pequeña, el número de informe único y los patrones NIST utilizados para la calibración. Serializados individualmente y fabricados en EE. UU. | |
Precision | |
Vidrio | |
76 mm |
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías | |
inmersión parcial | |
Líquido Enviro-Safe™ |