Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio calibrados individualmente Easy-Read™:inmersión parcial
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17521535 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +70 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
Puntos de calibración:
0°, 37°, 56 °C
0°, 60°, 120 °C
0 °C, 50 °C, 100 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Puntos de calibración unitSize
17521535 De -20 °C a +110 °C 0 °C, 50 °C, 100 °C cada uno
13069142 De -20 °C a +150 °C 0°, 60°, 120 °C cada uno
13049142 De -10 °C a +70 °C 0°, 37°, 56 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17521535 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B602020100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Informe de calibración individual según sea necesario para numerosos procedimientos de funcionamiento estándar
  • Solución de llenado:Alcohol negro
  • Cada termómetro se calibra de forma individual.
  • Escala Celsius
  • Diseñado para una fácil lectura
  • Sustituya los termómetros de mercurio por termómetros con la misma precisión sin ningún peligro
  • Líquido no tóxico, no peligroso y biodegradable
  • Informe detallado y laminado de calibración certificado por NIST
  • Cada termómetro presenta un líquido negro sobre un vidrio posterior de color amarillo que genera contraste, lo que facilita la lectura del termómetro
  • Calibrados individualmente según las normas NIST a temperatura específica y suministrados con el informe NIST de calibración que indica correcciones a una décima parte de la división más pequeña
  • Contienen un líquido sin mercurio respetuoso con el medio ambiente que no es tóxico ni peligroso y que es totalmente biodegradable
  • En caso de rotura, el líquido se puede limpiar fácilmente con agua y jabón
  • El líquido negro sobre fondo de vidrio de color amarillo y “sin plomo” facilita la lectura, con la consiguiente reducción de errores de lectura
  • Contiene líquido no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™
  • Certificación EnviroKleen™
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Certifications
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST™ standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Especificaciones
Puntos de calibración 0 °C, 50 °C, 100 °C
Certificaciones/conformidad Cada termómetro incluye un informe de calibración de termómetro individualizado que indica correcciones a una décima parte de la división más pequeña, el número de informe único y los patrones NIST utilizados para la calibración. Serializados individualmente y fabricados en EE. UU.
Para utilizar con (aplicación) Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Grado Precision
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud total (imperial) 12 in
Longitud total (métrico) 300 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido Enviro-Safe™
Temperatura máxima 110 °C
Temperatura mín. (métrico) −20 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +110 °C
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión 1 °C
Immersion Length 76 mm