Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de verificación de precisión Durac™ Plus™
Para verificar las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos.
Marca:  H-B Instrument™ B60600-0400
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17581275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    81.90€ / cada uno
    Ahorro 25.10€
    23% Descuento
Includes: Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Descripción
Descripción
El llenado de líquido azul en vidrio con fondo blanco facilita la confirmación de la temperatura en congeladores, refrigeradores e incubadoras.
Aplicaciones:
Ideales para la industria química, petroquímica, farmacéutica, médica, cosmética, productores de productos químicos, universidad, lácteos, cervecerías, destiladores, bodegas de cerveza, cámaras de refrigeración, invernaderos, institutos científicos, bancos de sangre, productores de equipos de refrigeración/congelador/incubadora/horno y productores de equipos
de laboratorio.
Servicio Técnico
Cinco años de duración limitada.Consulte hbinstrument.com/conditions.php para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
Gránulos de vidrio
ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS
Instrucciones en varios idiomas, especificación de precisión que indica la precisión trazable a NIST
190 mm
Termómetro de verificación de precisión
de 25 °C
de 0,4 °C
60 mL
Incubadora
7,5 in
Líquido orgánico azul
45 °C
De 25 °C a 45 °C
0,1 °C
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
H-B Instrument™ Termómetros de verificación de precisión Durac™ Plus™ > Incubadora, de 25° a 45 °C