Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de verificación de precisión Durac™ Plus™
Código de producto. p-4598881 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -25 °C a -5 °C
De -2 °C a +10 °C
De -5 °C a +15 °C
De 15 °C a 30 °C
De 15 °C a 50 °C
De 25 °C a 45 °C
De 95 °C a 115 °C
Tamaño del frasco:
30 mL
60 mL
Para utilizar con (aplicación):
Congeladores
Horno
Incubadora
Refrigerador
Longitud total (métrico):
125 mm
135 mm
180 mm
190 mm
200 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño del frasco Para utilizar con (aplicación) Longitud total (métrico) unitSize
17501285 De -5 °C a +15 °C 60 mL Refrigerador 125 mm cada uno
17541285 De 15 °C a 50 °C 30 mL Incubadora 135 mm cada uno
17561275 De 15 °C a 30 °C 60 mL Incubadora 180 mm cada uno
17551275 De -2 °C a +10 °C 60 mL Refrigerador 180 mm cada uno
17541275 De -25 °C a -5 °C 60 mL Congeladores 210 mm cada uno
17571275 De 95 °C a 115 °C 60 mL Horno 200 mm cada uno
17581275 De 25 °C a 45 °C 60 mL Incubadora 190 mm cada uno
7 options
Código de producto. 17501285
Marca: H-B Instrument™ B606000600
Includes
Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Para verificar las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos.
El llenado de líquido azul en vidrio con fondo blanco facilita la confirmación de la temperatura en congeladores, refrigeradores e incubadoras.
Aplicaciones:
Ideales para la industria química, petroquímica, farmacéutica, médica, cosmética, productores de productos químicos, universidad, lácteos, cervecerías, destiladores, bodegas de cerveza, cámaras de refrigeración, invernaderos, institutos científicos, bancos de sangre, productores de equipos de refrigeración/congelador/incubadora/horno y productores de equipos
de laboratorio.
Garantía
Cinco años de duración limitada.Consulte hbinstrument.com/conditions.php para obtener más información.
Especificaciones
Relleno del frasco Gránulos de vidrio
Tamaño del frasco 60 mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS
Para utilizar con (aplicación) Refrigerador
Incluye Instrucciones en varios idiomas, especificación de precisión que indica la precisión trazable a NIST
Longitud total (imperial) 4,9 in
Longitud total (métrico) 125 mm
Relleno del termómetro Líquido orgánico azul
Tipo de producto Termómetro de verificación de precisión
Temperatura máxima 15 °C
Temperatura mín. (métrico) −5 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +15 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.