Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de verificación de precisión Durac™ Plus™
Para verificar las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos.
Marca: H-B Instrument™ B60600-0000
Includes: Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Descripción
El llenado de líquido azul en vidrio con fondo blanco facilita la confirmación de la temperatura en congeladores, refrigeradores e incubadoras.
Aplicaciones:
Ideales para la industria química, petroquímica, farmacéutica, médica, cosmética, productores de productos químicos, universidad, lácteos, cervecerías, destiladores, bodegas de cerveza, cámaras de refrigeración, invernaderos, institutos científicos, bancos de sangre, productores de equipos de refrigeración/congelador/incubadora/horno y productores de equipos
de laboratorio.
Servicio Técnico
Cinco años de duración limitada.Consulte hbinstrument.com/conditions.php para obtener más información.
Especificaciones
Gránulos de vidrio | |
ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS | |
Instrucciones en varios idiomas, especificación de precisión que indica la precisión trazable a NIST | |
210 mm | |
Termómetro de verificación de precisión | |
- 25 °C | |
de 0,4 °C |
60 mL | |
Congeladores | |
8,3 in | |
Líquido orgánico azul | |
- 5 °C | |
De -25 °C a +5 °C | |
0,1 °C |
Seguridad y manipulación
- H-B DURAC PLUS FREEZER VERIFICATION THERMOMETER
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: acetone