Learn More
Cytiva Vectores pGEX del sistema de fusión génica GST Código de producto.: 10516355
Cytiva Vectores pGEX del sistema de fusión génica GST
Código de producto. 10516355 Tienda Cytiva Productos
6P-3, 25 microlitros
Click to view available options
Contenido del kit:
2T
4T-1
4T-3
6P-1
6P-2
6P-3
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
25 microlitros
Código de producto. 10516355
Marca: Cytiva 28954651
Diseñado para la expresión intracelular inducible de alto nivel de genes o fragmentos de genes como fusiones con Schistosoma japonicum GST
  • Ofrece un promotor tac para la expresión químicamente inducible de alto nivel de proteínas recombinantes marcadas con GST
  • Ofrece un gen interno laq1q para su uso en cualquier huésped de E. coli
  • Con los sitios de reconocimiento de la proteasa PreScission™, la trombina o el factor Xa para escindir de la proteína diana del producto de fusión
  • Los vectores proporcionan los tres marcos de lectura traslacional que comienzan con el sitio de restricción EcoRI
  • Puede utilizar una amplia variedad de cepas hospedantes E. coli de clonación y expresión
  • PGEX-1LT EcoRI/BAP es un vector precortado EcoR1, tratado con fosfatasa para prevenir la autoligación, listo para la inserción génica
  • PGEX-2TK introducirá un sitio cinasa específico que permite la proteína de fusión debe etiquetarse con [γ-32P]ATP utilizando proteína cinasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido del kit 6P-3
Cantidad 25 μg
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para la expresión intracelular inducible de alto nivel de genes o fragmentos de genes como fusiones con Schistosoma japonicum GST
Tipo Vector pGEX
Título del producto
Cytiva Vectores pGEX del sistema de fusión génica GST >