Learn More
Abnova™ GST Full-length ORF (AAB37352, 1 a.a. - 242 a.a.) Protein
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
393.00€ - 598.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAB37352 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Peso molecular | 26.4kDa |
Nombre | GST Full-length ORF (AAB37352, 1 a.a. - 242 a.a.) Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16161044
|
Abnova™
P0002.10ug |
10 μg |
393.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16171044
|
Abnova™
P0002.25ug |
25 μg |
598.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sequence: MESPILGYWKIKGLVQPTRLLLEYLEEKYEEHLYERDEGDKWRNKKFELGLEFPNLPYYIDGDVKLTQSMAIIRYIADKHNMLGGCPKERAEISMLEGAVLDIRYGVSRIAYSKDFETLKVDFLSKLPEMLKMFEDRLCHKTYLNGDHVTHPDFMLYDALDVVLYMDPMCLDAFPKLVCFKKRIEAIPQIDKYLKSSKYIAWPLQGWQATFGGGDHPPKSDLEVLFQGPLEDPGYRGRTSFVEspecificaciones
AAB37352 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
GST Full-length ORF (AAB37352, 1 a.a. - 242 a.a.) Protein | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
RUO | |
Wheat Germ (in vitro) |
Protein Array, ELISA, Western Blot | |
26.4kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at −80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GST |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Abnova™ GST Full-length ORF (AAB37352, 1 a.a. - 242 a.a.) Protein