Learn More
GRB2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 594, Clone: 1C5D11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Especificaciones
Antígeno | GRB2 |
---|---|
Clon | 1C5D11 |
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17711439
|
Proteintech
CL594-66880-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17701439
|
Proteintech
CL594-66880-100UL |
100 μL |
450.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
GRB2 Monoclonal antibody specifically detects GRB2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IFEspecificaciones
GRB2 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
2885 | |
Primary | |
Store at -20°C |
1C5D11 | |
Immunofluorescence | |
CoraLite 594 | |
Mouse | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
IgG1 | |
Protein G purification | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
GRB2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 594, Clone: 1C5D11, Proteintech