Learn More
GRB2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 594, Clone: 1C5D11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech CL594-66880-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
GRB2 Monoclonal antibody specifically detects GRB2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IFEspecificaciones
GRB2 | |
Monoclonal | |
1000 μg/mL | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
Mouse | |
20 μL | |
2885 | |
Store at -20°C | |
Liquid |
Immunofluorescence | |
1C5D11 | |
CoraLite 594 | |
BC069298 | |
Protein G purification | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG1 |
Título del producto
GRB2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 594, Clone: 1C5D11, Proteintech > 20 μL; CoraLite 594
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido