Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask, Standard Ground
Conical, flat-bottomed flask well suited to mixing by swirling. Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask, Standard Ground is constructed of durable Duran™ borosilicate glass.
Marca:  Karl Hecht™ 41915030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10053631
  • 27.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Descripción
  • Duran™ borosilicate glass.
  • Graduated.
  • Standard ground.
  • Reinforced ground neck marked with standard ground size.
  • Without stopper.
Especificaciones
Especificaciones
250 mL
Erlenmeyer
Sí
Borosilicate Glass (3.3)
NS 29/32
NS 29/32
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask, Standard Ground > Capacity: 250mL, Closure Size: 29/32, Standard Taper Joint: 29/32, Working Volume: 250mL