Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask, Standard Ground
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño del tapón:
NS 14/23
NS 29/32
NS 45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Duran™ borosilicate glass.
- Graduated.
- Standard ground.
- Reinforced ground neck marked with standard ground size.
- Without stopper.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Forma | Erlenmeyer |
| Junta cónica estándar | NS 14/23 |
| Graduated | Sí |
| Tamaño del tapón | NS 14/23 |