Learn More
Fisherbrand™ Papel reactivo
Se utilizan para el análisis general.
Marca:  Fisherbrand™ 0912R00521
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11577382
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Control general de reacciones ácidas o alcalinas
Color:
  • Indicador de pH azul: de azul a rojo
  • Indicador de PH neutro: de morado a azul/rojo
  • Indicador de pH rojo: de rojo a azul
Aplicaciones:
  • Determinación rápida del valor de pH en aplicaciones industriales
  • Análisis general en escuelas
  • Se utiliza en formación
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Determinación rápida del valor de pH en aplicaciones industriales, análisis general en escuelas, formación
Papel indicador de pH azul
5 m
Rollo
4 rollos
5 m x 7 mm
7 mm
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2472651 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/03/2022 Catalog Number0912R00521
Número de lote2404786 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/11/2021 Catalog Number0912R00521
Número de lote2290357 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/02/2021 Catalog Number0912R00521
Número de lote2251241 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/09/2020 Catalog Number0912R00521
Número de lote2126755 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/09/2019 Catalog Number0912R00521
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Papel reactivo > Litmus paper, blue; Roll; Dimensions: 5m x 7mm