Learn More
Fisherbrand™ Papel reactivo
Se utilizan para el análisis general.
Marca: Fisherbrand™ 0912S00521
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Control general de reacciones ácidas o alcalinas
Color:
- Indicador de pH azul: de azul a rojo
- Indicador de PH neutro: de morado a azul/rojo
- Indicador de pH rojo: de rojo a azul
Aplicaciones:
- Determinación rápida del valor de pH en aplicaciones industriales
- Análisis general en escuelas
- Se utiliza en formación
Especificaciones
Azul | |
Determinación rápida del valor de pH en aplicaciones industriales, análisis general en escuelas, formación | |
Papel indicador de pH azul | |
60 mm |
Tubo | |
200/Paq. | |
60 x 10 mm | |
10 mm |
Título del producto
Fisherbrand™ Papel reactivo > Litmus paper, blue; Tube; Dimensions: 60 x 10mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido