Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de celulosa de grado 600
Se utiliza en escuelas y como papel protector de superficies. El papel filtro multiuso de celulosa de grado 600 Fisherbrand es económico.
7.05€ - 98.70€
Especificaciones
Material | Celulosa |
---|---|
Particle Retention | De 10 a 20 μm |
Tamaño de poro | 10-20 μm |
Para utilizar con (aplicación) | Papel de filtro económico utilizado en escuelas y para proteger las mesas de trabajo |
Grado | 600 |
Código de producto | Marca | Formato | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11798503
|
Fisherbrand™
0600M00001 |
Hoja plegada | 520 x 420 mm | N/A | ||||||
11784646
|
Fisherbrand™
0600M00002 |
Folded Sheet | 520 x 420 mm | N/A | ||||||
11744566
|
Fisherbrand™
0600M00003 |
Folded Sheet | 520 x 420 mm | N/A | ||||||
11774756
|
Fisherbrand™
0600F00022 |
Lámina | 520 x 520 mm | N/A | ||||||
11749994
|
Fisherbrand™
0600F00023 |
Lámina | 520 x 420 mm | N/A | ||||||
11784756
|
Fisherbrand™
0600F00025 |
Lámina | 260 x 210 mm | N/A | ||||||
15435394
|
Fisherbrand™
0600F00026 |
Lámina | 570 x 460mm |
47.58€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11704766
|
Fisherbrand™
0600F00030 |
Lámina | 500 x 500 mm | N/A | ||||||
Descripción
Uso en hospitales, laboratorios de investigación, escuelas y en los sectores de productos químicos, farmacéuticos, cosméticos y alimentarios
Especificaciones
Celulosa | |
10-20 μm | |
600 |
De 10 a 20 μm | |
Papel de filtro económico utilizado en escuelas y para proteger las mesas de trabajo | |
0.15mm |