Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de celulosa de grado 600
Código de producto. 15435394 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Hoja plegada
Lámina
Dimensiones (L x An):
260 x 210 mm
500 x 500 mm
520 x 420 mm
520 x 420 mm
520 x 520 mm
570 x 460mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Dimensiones (L x An) unitSize
15435394 Lámina 570 x 460mm paquete de 100
11798503 Hoja plegada 520 x 420 mm paquete de 500
11784646 Hoja plegada 520 x 420 mm paquete de 50
11744566 Hoja plegada 520 x 420 mm paquete de 25
11774756 Lámina 520 x 520 mm paquete de 500
11749994 Lámina 520 x 420 mm paquete de 100
11784756 Lámina 260 x 210 mm paquete de 500
11704766 Lámina 500 x 500 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15435394
Ahorros en análisis de aguas residuales
Usar código promocional 28023
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza en escuelas y como papel protector de superficies. El papel filtro multiuso de celulosa de grado 600 Fisherbrand es económico.
Uso en hospitales, laboratorios de investigación, escuelas y en los sectores de productos químicos, farmacéuticos, cosméticos y alimentarios
Especificaciones
Formato Lámina
Material Celulosa
Particle Retention 10 a 20 μm
Tamaño de poro 10-20 μm
Para utilizar con (aplicación) Papel de filtro económico utilizado en escuelas y para proteger las mesas de trabajo
Grado 600
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 0,15 mm
Dimensiones (L x An) 570 x 460mm
Longitud (métrico) 570 mm
Anchura (métrico) 460 mm