Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de filtro plegado con resistencia a la humedad de grado 1292
Se utilizan para fines analíticos y análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos
41.50€ - 119.00€
Especificaciones
Formato | Plegado |
---|---|
Material | Pulpa refinada y línteres de algodón |
Particle Retention | De 5 a 8 μm |
Para utilizar con (aplicación) | Con fines analíticos y para análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos |
Grado | 1292 |
Código de producto | Marca | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10654512
|
Sartorius™
FT-4-210-125 |
125 mm |
41.50€
paquete de 100 |
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10564191
|
Sartorius™
FT-4-210-240 |
240 mm |
76.35€
paquete de 100 |
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10439701
|
Sartorius™
FT-4-210-150 |
150 mm |
41.50€
paquete de 100 |
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10153701
|
Sartorius™
FT-4-210-090 |
90 mm |
108.00€
paquete de 100 |
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10042441
|
Sartorius™
FT-4-210-185 |
185 mm |
47.50€
paquete de 100 |
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10052261
|
Sartorius™
FT-4-210-320 |
320 mm |
119.00€
paquete de 100 |
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricadas con pulpa refinada y línters de algodón con > 95 % de contenido de α-celulosa
- Contenido de ceniza < 0.1 %
- Precipitados cristalinos finos
- Filtración de media a rápida, densidad media
- Se suministra en formato plegado
Especificaciones
Plegado | |
De 5 a 8 μm | |
1292 | |
0,17 mm |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
Con fines analíticos y para análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro para análisis cualitativo |