Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de filtro plegado con resistencia a la humedad de grado 1292
Se utilizan para fines analíticos y análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos
Marca:  Sartorius™ FT-4-210-150
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10439701
  • 47.90€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con pulpa refinada y línters de algodón con > 95 % de contenido de α-celulosa
  • Contenido de cenizas: < 0,1 %
  • Precipitados cristalinos finos
  • Filtración de media a rápida, densidad media
  • Se suministra en formato plegado
Especificaciones
Especificaciones
Plegado
De 5 a 8 μm
Con fines analíticos y para análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos
Paquete de 100
Papel filtro para análisis cualitativo
150 mm
Pulpa refinada y línteres de algodón
50 μm/s
1292
0,17 mm
150 mm