Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de filtro plegado con resistencia a la humedad de grado 1292
Se utilizan para fines analíticos y análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos
Marca: Sartorius™ FT-4-210-090
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Fabricadas con pulpa refinada y línters de algodón con > 95 % de contenido de α-celulosa
- Contenido de cenizas: < 0,1 %
- Precipitados cristalinos finos
- Filtración de media a rápida, densidad media
- Se suministra en formato plegado
Especificaciones
Plegado | |
De 5 a 8 μm | |
Con fines analíticos y para análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
90 mm |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
50 μm/s | |
1292 | |
0,17 mm | |
90 mm |