Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro técnico de celulosa de grado 1103
Apto para la eliminación de partículas finas
Marca:  Fisherbrand™ 1103A00015
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11729995
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Papel suave grueso
  • Con resistencia a la humedad
Especificaciones
Especificaciones
Disco
De 12 a 16 μm
Para tintes, éter, soluciones alcohólicas, aguas de colonia, soluciones saladas, extractos vegetales, soluciones para el cabello, perfumes, tintes, zumos con sacarina, vinagre
100/paq.
70mm
Celulosa
De 12 a 16 μm
1103
0.3 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Papel de filtro técnico de celulosa de grado 1103 > Disco plano; 70 mm